Läs mer
Beschreibung
Labconco FlaskScrubber™ Glassware Washers är utformade för effektiv och konsekvent rengöring av glasvaror med smal hals och allmänna labbartiklar. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder – säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring.
FlaskScrubber-modeller når maximalt 93°C tvättemperatur och torkar glasvaror snabbt med standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent värmehanteringsteknik. FlaskScrubber-modeller inkluderar ett 36-platsers nedre spindelställ, och kan utrustas med en mängd olika insatser och extra ställ för att rymma alla typer av laboratorieartiklar.
- Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
- Flexibel design tillåter användning av spindelinsprutning och standardställ
- Max.tvättemperatur 93°C tar bort tuffa föroreningar
- Avancerad tvättpump maximerar vattencirkulationen upp till 112 gal/min (424 liter/min)
- Standard spindeltorkning med tryckluft med SpeedVent-teknik
- Hållbar typ 304-rostfri kammare och ställ
- Spindelinsprutningsställ för 36 platser ingår
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | FlaskScrubber Glassware Washer |
| Visa | Pekskärm i fullfärg |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Produkttyp | Diskmaskin för laboratorieglas |
| Flödeshastighet | Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM) |
| Max. Tryck | 120 psi (inlopp) |
| Min. Renat vattentryck | Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor |
| Volym (engelska) | 6,73 fot3 kammarvolym |
| Volym (metrisk) | 190,6 l kammarvolym |
| Tvättcykler | 9 program med 1 till 9 totala cykler |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.