Läs mer
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7191655 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Beskrivning:
FlaskScrubber Glassware Washer
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Stil:
Diskmaskin med fönster under bänk
Diskmaskin under bänk
Fristående diskmaskin
Fristående diskmaskin med fönster
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Elektriska krav Stil unitSize
17192312 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Diskmaskin under bänk -
17102322 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Diskmaskin under bänk -
17112322 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Diskmaskin med fönster under bänk -
17122322 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Diskmaskin med fönster under bänk -
16874040 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Fristående diskmaskin Varje
17132322 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Fristående diskmaskin -
17142322 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Fristående diskmaskin med fönster -
17152322 FlaskScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Fristående diskmaskin med fönster -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17192312 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 411001010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga och effektiva diskmaskiner för glasvaror utformade för effektiv och konsekvent rengöring av glasvaror med smal hals och allmän labbutrustning.
Labconco FlaskScrubber™ Glassware Washers är utformade för effektiv och konsekvent rengöring av glasvaror med smal hals och allmänna labbartiklar. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder – säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring.
FlaskScrubber-modeller når maximalt 93°C tvättemperatur och torkar glasvaror snabbt med standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent värmehanteringsteknik. FlaskScrubber-modeller inkluderar ett 36-platsers nedre spindelställ, och kan utrustas med en mängd olika insatser och extra ställ för att rymma alla typer av laboratorieartiklar.
  • Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
  • Flexibel design tillåter användning av spindelinsprutning och standardställ
  • Max.tvättemperatur 93°C tar bort tuffa föroreningar
  • Avancerad tvättpump maximerar vattencirkulationen upp till 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standard spindeltorkning med tryckluft med SpeedVent-teknik
  • Hållbar typ 304-rostfri kammare och ställ
  • Spindelinsprutningsställ för 36 platser ingår
Specifikationer
Beskrivning FlaskScrubber Glassware Washer
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål (304)
Produkttyp Diskmaskin för laboratorieglas
Flödeshastighet Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Max. Tryck 120 psi (inlopp)
Min. Renat vattentryck Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor
Volym (engelska) 6,73 fot3 kammarvolym
Volym (metrisk) 190,6 l kammarvolym
Tvättcykler 9 program med 1 till 9 totala cykler
Vattenförbrukning Så lite som 12,9 l
Stil Diskmaskin under bänk
Certifikat och efterlevnad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
För användning med (applikation) Idealisk för högskolor och universitet, statliga, farmaceutiska och industriella laboratorier eller alla anläggningar som använder återanvändbara glasvaror
Inkluderar Nedre spindelställ
Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Rekommenderas 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Max. 160 °F
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Max. 71 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) rekommenderas 49 °C
Djup (engelska) 27,7 tum
Djup (metriskt) 70.4 cm
Mått (D x B x H) Inredning 27,2 x 24,1 x 32,1 till 36 tum
Höjd (engelska) 32,1 till 36 tum
Höjd (metrisk) 81,5 till 91,4 cm
Bredd (engelska) 24,1 tum
Bredd (metrisk) 61.2 cm
Vikt (engelska) Frakt 206 lb.
Vikt (metrisk) Frakt 93.4 kg
Amperage 11 A
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Spänning 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz