Läs mer
Thermo Scientific™ Platta lock för UTW PCR-plattor, remsor om 8, optiskt klara
Produktkod. 10128379 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
120 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10128379 120 remsor Paket med 120
1 options
Produktkod. 10128379 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TCS1080
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Minimera ångförlusten med dessa platta remsor för användning med Thermo Scientific™ Piko™ 24-brunnars plattor i Piko Thermal Cycler och PikoReal Realtids PCR-system.
Alla våra tätningsprodukter är designade för att ge det ultimata skyddet samtidigt som de är lätta att använda. Thermo Scientific qPCR-tätningsalternativen är optiskt tydliga för att leverera maximal och konsekvent signalöverföring, avgörande för korrekta qPCR-resultat.
Dessa platta lockremsor ger en extremt tät försegling i UTW (ultra-tunnväggiga) PCR-plattor. De är ett idealiskt val för reaktioner med låg volym där det är viktigt att minimera ångförlusten. Dessutom ger våra optiskt klara platta lock utmärkt överföring för alla fluorescensdetektionstillämpningar, såsom qPCR.
Höjdpunkter
  • 8-kaps remsa
  • Optiskt klar för fluorescensdetektion
  • Tät försegling för lågvolymprover och konsekventa kvantifieringsresultat
  • Idealisk för tätning av 24-brunnar Piko UTW PCR-plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 120 remsor
Formatera Remsor med 8 optiska lock
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Produktlinje Piko
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta