Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetssköldar för gammastrålning
Produktkod. 12317177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12317177 450 mm Varje
1 options
Produktkod. 12317177
Beräknad leverans: 12-03-2027
Fast 15 graders vinkel strålskärmning idealisk för skydd mot gammastrålning.
  • Gamma– Liten fast 15° Vinkel– Platt botten 30 x 45 cm, botten 30 x 30 cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
  • Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
  • Finns i två storlekar, med antingen en platt bas för att ge bänkskydd, eller en böjd bas som passar bekvämt över säkerhetsbrickor
Specifikationer
Produkttyp Gammasköld
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 450 mm
Tjocklek (metrisk) 35 mm