Läs mer
Fisherbrand™ Flat Base Gamma Strålnings Shields
Produktkod. 12397177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
530 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12397177 530 mm Varje
1 options
Produktkod. 12397177
Beräknad leverans: 30-11-2026
Stor fast, platt baserad säkerhetsskyddsprodukt för skydd mot gammastrålningssköld.
  • Plattbaserad gammastrålningssäkerhetsprodukt
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot gammastrålning, skärm, fast 15 graders vinkel, platt bas, dimensioner 530h x 350w x 300d mm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken
  • Stor fast 15° Vinkel– Platt bas 35 x 53 cm, bas 35 x 30 cm Gammastrålningsskydd
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
Specifikationer
Produkttyp Gammasköld
Bredd (metrisk) 350 mm
Höjd (metrisk) 530 mm
Tjocklek (metrisk) 35 mm