Läs mer
Fisherbrand™ Flat Base Gamma Strålnings Shields
Produktkod. 12317187 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12317187 600 mm Varje
1 options
Produktkod. 12317187
Beräknad leverans: 12-03-2027
Fast strålskärmning idealisk för skydd mot gammastrålning.
  • Gammastrålning, skärm, fast 45 graders vinkel, platt bas, mått 600h x 350w x 300d mm
  • Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
  • Finns i två storlekar, med antingen en platt bas för att ge bänkskydd, eller en böjd bas som passar bekvämt över säkerhetsbrickor
    • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
    • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
Specifikationer
Produkttyp Gammasköld
Bredd (metrisk) 350 mm
Höjd (metrisk) 600 mm
Tjocklek (metrisk) 350 mm