Läs mer
JULABO™ Platt badskydd för PURA™ Vattenbad
För användning med (utrustning):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
Typ:
1 öppning, 190 mm dia.
10 öppningar, 115 mm dia.
2 öppningar, 190 mm dia.
3 öppningar, 190 mm dia.
4 öppningar, 92 mm dia.
6 öppningar, 115 mm dia.
6 öppningar, 92 mm dia.
8 öppningar, 92 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillbehör till PURA™ vattenbad
- Med lämpliga uppsättningar ringar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Platt badskydd |
| För användning med (utrustning) | PURA™ 10 |
| Typ | 1 öppning, 190 mm dia. |