Läs mer
Bochem™ Skål med platt botten
Produktkod. 10682971
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10682971 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 10682971 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8671
Beräknad leverans: 03-12-2026
Bochem™ Flat Bottom Bowl är tillverkad av rostfritt stål för långvarig hållbarhet.
  • Rostfritt stål
  • Platt botten
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Höjd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Form Platt botten