Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
Produktkod. 14833552 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Stil:
Hög figur
Hög form
Knäböjform
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 190
Paket med 231
Paket med 264
Paket med 399
Paket med 666
Paket med 882
Produktkod. 14833552
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling. Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas är tillverkade av klart neutralt glas av typ 1B.
  • With standard neck sizes
  • Tall and squat form options
  • 1 dram equates to approx. 3.55mL (or 1/8 fl. oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 1,75 ml
För användning med (applikation) Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications
Hals stil Screw
Stil Hög figur
Trådstil Screw
Basstil Flat
Höjd (metrisk) 36 mm
Kvantitet 882/Pk.
Typ Flat Bottom Dram Vial