Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Stil:
Hög figur
Hög form
Knäböjform
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 190
Paket med 231
Paket med 264
Paket med 399
Paket med 666
Paket med 882
Beskrivning
- With standard neck sizes
- Tall and squat form options
- 1 dram equates to approx. 3.55mL (or 1/8 fl. oz.)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volym (metrisk) | 10,5 ml |
| För användning med (applikation) | Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications |
| Hals stil | Screw |
| Stil | Hög figur |
| Trådstil | Screw |
| Basstil | Flat |
| Höjd (metrisk) | 67 mm |
| Visa mer |