Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
Produktkod. 15334789 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Stil:
Hög figur
Hög form
Knäböjform
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 190
Paket med 231
Paket med 264
Paket med 399
Paket med 666
Paket med 882
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stil Förpackningsstorlek
15334789 28 ml Hög form Paket med 190
14823552 28 ml Knäböjform Paket med 140
14833552 1,75 ml Hög figur Paket med 882
14853552 10,5 ml Hög figur Paket med 399
14883552 21 ml Hög figur Paket med 231
14873552 14 ml Hög figur Paket med 264
14843552 3,5 ml Hög figur Paket med 666
14863552 7 ml Hög figur Paket med 399
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15334789
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling. Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas är tillverkade av klart neutralt glas av typ 1B.
  • Med standard halsstorlekar
  • Alternativ för hög och knäböj
  • 1 dram motsvarar ca. 3,55 ml (eller 1/8 fl. oz.)
  • Förslutning ingår ej; se Svarta skruvlock, 15314799
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 28 ml
För användning med (applikation) Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
Hals stil Skruva
Stil Hög form
Trådstil Skruva
Basstil Plan
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Kvantitet 190/Pk.
Höjd (metrisk) 96 mm
Produkttyp Dramflaska med platt botten