Beskrivning
- Brunnar med platt botten
- Volymintervall: 8 till 40 ml
- Antal tillgängliga hål: 4, 9 eller 16
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Diameter (engelska) | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) | 28.5 mm |
| Inkluderar | Fyrkantig bärare |
| Längd (engelska) | 3,1 tum. |
| Längd (metrisk) | 79 mm |
| Form | Platt botten |
| Typ | Uppsatsblock |
| Bredd (engelska) | 3,1 tum. |
| Bredd (metrisk) | 79 mm |
| Visa mer |