Läs mer
IKA™ Platt botten uppsatsblock
Produktkod. p-8001040 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
16 mL
20 mL
30 mL
40 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15360272
Brand: IKA™ 0025000631
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med flera IKA omrörare.
  • Brunnar med platt botten
  • Volymintervall: 8 till 40 ml
  • Antal tillgängliga hål: 4, 9 eller 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (metrisk) 28.5 mm
Inkluderar Fyrkantig bärare
Längd (engelska) 3,1 tum.
Längd (metrisk) 79 mm
Form Platt botten
Typ Uppsatsblock
Bredd (engelska) 3,1 tum.
Bredd (metrisk) 79 mm