Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Flatbottnade kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 15380895
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15380895 50 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 15380895 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03012928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    658.88 SEK / Paket med 10
    Save 661.12 SEK
    50% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
DURAN™ glaskolv med konisk slipad fog
  • Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 10
Hylsled NS 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm