Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Plattbottnade kolvar, smal hals
Produktkod. 10080401
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
10 L
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
Produktkod. 10080401
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07045070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 190 mm