Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Flaskor med platt botten, bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
2 L
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
190 mm
230 mm
240 mm
Beskrivning
- Acc. to DIN ISO 24450
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Duran Glass |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |