Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Flaskor med platt botten, bred hals
Produktkod. 11953831
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
2 L
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
190 mm
230 mm
240 mm
Produktkod. 11953831
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07050073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 24450
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 230 mm