Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Plattbottnade kolvar med konisk slipad fog
Beskrivning
- Enligt DIN EN ISO 4797
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Inkluderar | Konisk jordfog och inskriptionsetikett |
| Standard konisk fog | NS 24/29 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 131 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |