Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Glasflaska med platt botten
Beskrivning
- Glasflaskor med platt botten och fogar NS 29/32
- Finns i kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml
- Tillverkad av 3,3 borosilikatglas
- Uppfyller DIN/ISO 4797 och USP standarder
- Funktioner vittryck
- Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Kolv |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun stil | Gemensam |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |