Läs mer
Agencinox™ Platt botten av rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
250 ml
Beskrivning
- Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Lotionskål |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |