Läs mer
Agencinox™ Platt botten av rostfritt stål
Beskrivning
- Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Typ | Lotion Bowl |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |