Läs mer
Agencinox™ Platt botten av rostfritt stål
Produktkod. p-8000005
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
250 ml
Produktkod. 11756533
Brand: Agencinox™ 308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter i dekontamineringstjänster, operationssalar, operationer, kliniker och hälsovårdsområden. Agencinox™ Plattbottnade skålar i rostfritt stål är idealiska för att hålla förband och andra föremål som kan behövas under kirurgiska ingrepp.
  • Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Rostfritt stål (18/10)
Typ Lotionskål
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 80 mm