Läs mer
Karl Hecht™ Provrör med platta botten
Beskrivning
- Platt botten
- Kantlös
- Tung vägg, tjocklek ca. 1 mm
- Diameter på ca. 15 mm
- Längd på ca. 65 mm
- Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Längd (metrisk) | ∼65 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | ∼15 mm |
| Produkttyp | Centrifugerör |