Läs mer
SCAT Platta kapslar
Produktkod. 10211900 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
Stängningsstorlek:
63B
S70/71
Mått (L x B x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10211900 20 L S70/71 283 x 376 x 292 mm Varje
10561001 8 L 63B 375 x 305 x 165 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10211900 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 107713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    337.73 SEK / Paket med 1
    Save 30.27 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-10-2026
På grund av deras platta design, SCAT platta kapslar har utvecklats speciellt för användning i trånga utrymmen som skåp, hyllor, lådor eller kylskåp, eftersom de är strukturellt låga i höjd.
  • Tillverkad av antingen robust HDPE eller PP och därför resistent mot alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
  • Finns med B63 eller S70/71 gängor och kan anpassas till många andra gängstorlekar med hjälp av en adapter
  • Finns antingen som kompakt 8 L-behållare eller som mer voluminös 20 L-behållare
SCAT platta kapslar är ett idealiskt sätt att inte behöva avstå från säker förvaring även när utrymmet är begränsat, eftersom de kan integreras i laboratoriemöbler för att spara utrymme. SCAT platta kapslar är också optimalt tillgängliga med UN-Y-godkännande för lagring av farligt gods eller med en integrerad avtappningskran för säker tömning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsstorlek S70/71
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Platt kapsel 20 L, S70/71, PE-HD, UN-Y godkännande mått: (B x H x D): 283 x 292 x 376 mm
Mått (L x B x H) 283 x 376 x 292 mm
Inkluderar UN-Y godkännande
Material HDPE
Mun stil S70/71-tråden
Produkttyp Kanister