Läs mer
Labcon™ Platta lock med elastomerisk tätning för provtagning och transportrör
Produktkod. 30057805 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Klart
Produktkod. 30057805
Brand: Labcon™ 32018750089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flat Caps för SuperClear™ Provtagnings- och transportrör som är läckagesäkra, fristående rör.
  • Platt lock för försändelserör
  • Sterila
  • Färdig SuperClear provtagnings- och transportrör
  • Locket inkluderar elastomerisk tätning
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Blågrön färg
  • 500:- per påse/2 påse per fodral
  • Gjord i USA
Specifikationer
Inkluderar Kepsar
Liner material Elastomer ring
Försteriliserad Ja
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropenharts
Färg Klart
Kvantitet 2 påsar à 500
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Labcon 5 och 10 ml provtagnings- och transportrör