Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3-malet, komponent för vidare bearbetning i reaktionskärl
- På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer, glasföremål för vidare bearbetning
- Tillgängliga med eller utan spår, levererar de pålitlig tätning, hög mekanisk styrka och pålitlig DURAN™ kvalitet för krävande laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Platt fläns |
| För användning med (utrustning) | Tryckresistenta reaktionskärl |
| Inkluderar | Utan spår |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 1 st. |