Läs mer
DURAN Platt fläns DN 60
Produktkod. 31907797 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Inkluderar:
Med groove
Utan spår
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
31907797 Med groove
31907796 Utan spår
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31907797 Leverantör DURAN Leverantörsnummer 210343479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.32 SEK
    790.40 SEK / Paket med 2
    Save 225.92 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Platta flänsar är precisionsmalda borosilikatglaskomponenter för att bygga trycktåliga reaktionskärl, vilket ger pålitlig tätning och hög mekanisk styrka
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3-malet, komponent för vidare bearbetning i reaktionskärl
  • På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer, glasföremål för vidare bearbetning
  • Tillgängliga med eller utan spår, levererar de pålitlig tätning, hög mekanisk styrka och pålitlig DURAN™ kvalitet för krävande laboratoriebruk.
Specifikationer
Produkttyp Platt fläns
För användning med (utrustning) Tryckresistenta reaktionskärl
Inkluderar Med groove
Material Borsilikatglas
Kvantitet 1 st.