Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platt flänslock med mitthals, två vinklade sidohalsar och en vertikal sidohals
Produktkod. 10169529
Stängningsstorlek:
Center Neck (NS): 14/23
Center Neck (NS): 29/32
Centerneck (NS): 45/40
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10169529
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104264
Bara null kvar
Specifikationer
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (applikation) Reaktionskärl
Inkluderar Laboratoriefläns 100
Produkttyp Flänslock
Stängningsstorlek Centerneck (NS): 45/40