Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platt flänslock med mitthals, två vinklade sidohalsar och en vertikal sidohals
Stängningsstorlek:
Center Neck (NS): 14/23
Center Neck (NS): 29/32
Centerneck (NS): 45/40
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| För användning med (applikation) | Reaktionskärl |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 60 |
| Produkttyp | Flänslock |
| Stängningsstorlek | Center Neck (NS): 14/23 |