Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platt flänslock med mitthals och två vinklade sidohalsar
Produktkod. 11552354
Change view
Höjd (metrisk):
75 mm
85 mm
95 mm
110 mm
125 mm
150 mm
165 mm
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 140
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Inkluderar unitSize
11552354 125 mm Laboratoriefläns 150 Varje
10311560 110 mm Laboratoriefläns 100 Varje
10775695 95 mm Laboratoriefläns 100 Varje
11562354 150 mm Laboratoriefläns 140 Varje
11572354 150 mm Laboratoriefläns 200 Varje
11582354 165 mm Laboratoriefläns 200 Varje
11542354 75 mm Laboratoriefläns 60 Varje
10192454 85 mm Laboratoriefläns 60 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11552354 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06103444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 SEK
    3724.89 SEK / Paket med 1
    Save 650.11 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 18-09-2026
Specifikationer
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (applikation) Reaktionskärl
Höjd (metrisk) 125 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 150
Produkttyp Flänslock