Läs mer
SCAT™ Platta flänslock för glasreaktorer
Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Vertikal
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Direkt i mitten, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Vertikal
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 3/4 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Vertikal
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 3 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
Ledtyp:
DN 100
DN 150
DN 60
Beskrivning
- Platt fläns gör att locket kan fästas säkert på reaktorkroppen och säkerställer en pålitlig tätning för att förhindra läckage
- Kompatibel enligt DIN 12214 (laboratorieflatfläns) och kompatibel med glasreaktorer för sömlös integration
- Enkel och problemfri att montera, vilket sparar tid och ansträngning
- Utvidga våra produkter flexibelt för att passa dina specifika behov och möta framtida behov
- Tillverkad helt av PTFE, för universell kemikalieresistens mot ett brett utbud av starka kemikalier, vilket ökar applikationsmångsidigheten och tillförlitligheten
- Utrustad med praktiska fästen som möjliggör enkel anslutning och användning av befintlig utrustning som har jord eller GL-gängor
- Viktig komponent för säker och pålitlig anslutning av rör och kärl i olika industriella tillämpningar för att förhindra läckor och hålla utrustningen igång smidigt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Platt fläns |
| För användning med (applikation) | Anslutning av rör och kärl, förhindrande av läckor |
| För användning med (utrustning) | Glasreaktorer |
| Inkluderar | 1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Direkt i mitten, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum |
| Ledtyp | DN 60 |
| Material | PTFE |