Läs mer
SCAT™ Platta flänslock för glasreaktorer
Produktkod. p-200003875 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Vertikal
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Direkt i mitten, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Vertikal
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 2 x NPT 1/2 tum. (f) Direkt i mitten, 1 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 3/4 tum. (f) Bredvid mitten, 1 x NPT 1/4 tum. (f) Vertikal
1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 3 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
Ledtyp:
DN 100
DN 150
DN 60
Produktkod. 17859056
Brand: SCAT™ 130061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det platta flänslocket placeras vanligtvis mellan två flänsar som ska sammanfogas och dras sedan åt med bultar för att skapa en säker anslutning. Lämplig för glasreaktorer med en SCHOTT™ platt fläns.
  • Platt fläns gör att locket kan fästas säkert på reaktorkroppen och säkerställer en pålitlig tätning för att förhindra läckage
  • Kompatibel enligt DIN 12214 (laboratorieflatfläns) och kompatibel med glasreaktorer för sömlös integration
  • Enkel och problemfri att montera, vilket sparar tid och ansträngning
  • Utvidga våra produkter flexibelt för att passa dina specifika behov och möta framtida behov
  • Tillverkad helt av PTFE, för universell kemikalieresistens mot ett brett utbud av starka kemikalier, vilket ökar applikationsmångsidigheten och tillförlitligheten
  • Utrustad med praktiska fästen som möjliggör enkel anslutning och användning av befintlig utrustning som har jord eller GL-gängor
  • Viktig komponent för säker och pålitlig anslutning av rör och kärl i olika industriella tillämpningar för att förhindra läckor och hålla utrustningen igång smidigt
Specifikationer
Produkttyp Platt fläns
För användning med (applikation) Anslutning av rör och kärl, förhindrande av läckor
För användning med (utrustning) Glasreaktorer
Inkluderar 1 x NPT 1/2 tum. (f) Centrerad, 3 x NPT 1/2 tum. (f) Bredvid centrum
Ledtyp DN 60
Material PTFE