Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platta flänslock med mitthals
Produktkod. 11552334
Change view
Höjd (metrisk):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11552334 85 mm Laboratoriefläns 60 Varje
11582334 110 mm Laboratoriefläns 100 Varje
11562334 80 mm Laboratoriefläns 100 Varje
11502344 140 mm Laboratoriefläns 150 Varje
11512344 150 mm Laboratoriefläns 200 Varje
11522344 165 mm Laboratoriefläns 200 Varje
11542334 75 mm Laboratoriefläns 60 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11552334 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06100104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 SEK
    1248.66 SEK / Paket med 1
    Save 231.34 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (applikation) Reaktionskärl
Höjd (metrisk) 85 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 60
Produkttyp Flänslock
Stängningsstorlek Center Neck (NS): 29/32