Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platta flänslock med mitthals
Produktkod. 11582334
Change view
Höjd (metrisk):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11582334 110 mm Laboratoriefläns 100 Varje
11562334 80 mm Laboratoriefläns 100 Varje
11502344 140 mm Laboratoriefläns 150 Varje
11512344 150 mm Laboratoriefläns 200 Varje
11522344 165 mm Laboratoriefläns 200 Varje
11542334 75 mm Laboratoriefläns 60 Varje
11552334 85 mm Laboratoriefläns 60 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11582334 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06100206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 SEK
    2074.46 SEK / Paket med 1
    Save 370.54 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Specifikationer
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (applikation) Reaktionskärl
Höjd (metrisk) 110 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 100
Produkttyp Flänslock
Stängningsstorlek Centerneck (NS): 45/40