Läs mer
Euro Protection™ Flat-Fold-masker, FFP3 NR D SL
:
19g
Beskrivning
- Ytterlager: SMS polypropen
- Filtermedia: Smältblåst elektrostatisk polypropen
- Innerskikt: Mjuk polypropen (SMS )
- Justerbar spännelastik: Latexfritt syntetiskt gummi
- Näsklämma: Förstärkt polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Material | SMS Polypropen |
| Filtreringslagermaterial | Smältblåst elektrostatisk polypropen |
| Latexfri | Ja |
| Material Huvudband | Latexfritt syntetiskt gummi |
| Material (liner) | Mjuk polypropen (SMS ) |
| Nosstyckesmaterial | Förstärkt polyeten |
| Kvantitet | 20/Låda, 12 Lådor/Cs. |
| Vikt (metrisk) | 19 g |