Description
- 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor
- Platt botten, 30 x 45 cm
- Bas 30 x 30 cm
Specifications
Specifications
| Material | Akryl |
| Inkluderar | 15° Vinkel |
| Produkttyp | Gammastrålningssköld |