Läs mer
Heidolph™ Platt huva
Produktkod. 10674131 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Inkuberande shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10674131 Inkuberande shakers Varje
1 options
Produktkod. 10674131 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5499004000
Beräknad leverans: 15-12-2026
För användning som tillägg till inkuberande shakers
Med en höjd på 163 mm är den platta inkubationshuven perfekt lämpad för plattor med flera brunnar, odlingskolvar och Erlenmeyerkolvar med en volym upp till 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Plattor med flera brunnar, odlingskolvar och Erlenmeyerkolvar med en volym på upp till 100 ml
Produkttyp Inkubationshuva
Höjd (metrisk) 163 mm
För användning med (utrustning) Inkuberande shakers