Läs mer
Berkshire Platt moppskydd 2
Handla allt Berkshire Produkter
:
Berkshire Platt moppskydd
Beskrivning
- Ytterhölje: 100% stickad polyester
- Inre lager: 100 % Rayon Nonwoven
- Hög uppsugningsförmåga
- Hög rivstyrka
- Autoklaverbar (rekommenderas 121 °C i 30 min)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdrag för platt huvudmopp |
| Färgkod | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Skötselråd | 10 cm |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Polyester, Rayon |