Läs mer
Thermo Scientific™ Platta PCR-kapslar, remsor med 12 st
Produktkod. 12154681
Change view
Färg:
Naturlig
Produkttyp:
PCR-platta Cap Strip
Platt keps, 12-kåpsremsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
12154681 Naturlig Platt keps, 12-kåpsremsa Paket med 80
12109840 Naturlig PCR-platta Cap Strip Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 12154681 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0850
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Höjdpunkter
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Material Polypropen
Kvantitet 80 remsor
Formatera 80 Strip Caps
För användning med (utrustning) PCR-maskin
Produkttyp Platt keps, 12-kåpsremsa