Läs mer
Thermo Scientific™ Platta PCR-kapslar, remsor med 12 st
Produktkod. p-7184505
Färg:
Naturlig
Produkttyp:
PCR-platta Cap Strip
Platt keps, 12-kåpsremsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 80
Produktkod. 12109840
Brand: Thermo Scientific™ AB0851
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Flat PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Material Polypropen
Antal Wells 12
Kvantitet 25 förpackningar om 8
För användning med (applikation) Thermal Cyclers
Formatera 200 Strip Caps
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta