Läs mer
Thermo Scientific™ Platta PCR-kapslar, remsor om 8, Sustain™ Serie
Produktkod. 30179685 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
120 remsor
250 remsor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179685 250 remsor
30179689 120 remsor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179685 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0784SS
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Platta PCR-kapslar, remsor om 8, Sustain-serien, är designade för att fungera med PCR-plast och Sustain-seriens standardrör med låg profil och 96-brunnars plattor.
Thermo Scientific™ Flat PCR Caps, strips of 8, Sustain Series, are designed to work with PCR plastics and Sustain Series standard low profile strip tubes and 96-well plates. The strip caps are easy to apply and create a secure seal to prevent minimize evaporation.
Thermo Scientific Platta PCR-kapslar, remsor om 8, Sustain-serien, är designade för att fungera med PCR-plast och Sustain-seriens standardrör med låg profil och 96-brunnars plattor. Remslocken är lätta att applicera och skapar en säker tätning för att förhindra att avdunstning minskar.
Funktioner och fördelar
  • Lämplig för PCR-applikationer
  • Platt yta på varje lock underlättar provmärkning
  • Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktinformation
  • Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
  • Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
  • Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 250 remsor
Gröna funktioner ISCC PLUS
För laboratorieanvändning