Läs mer
Labnet™ Platt plattform för Orbit™ 1900 Digital Heavy Duty Shaker
För användning med (utrustning):
Orbit™ 1900 Digital Heavy Duty Shaker
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De Orbit™ 1900 är en stor shaker designad för kontinuerlig drift och tunga belastningar. Dess solida konstruktion och motbalanserade drivsystem ger vibrationsfri drift.
- Platt- eller kolvklämma plattform alternativ
- Designad för tunga belastningar och kontinuerlig drift
- Säker för användning i temperaturkontrollerade miljöer
- Idealisk för flytande kulturer och allmän blandning
- Funktionen av shakern kan vara tidsinställd eller kontinuerlig, medan hastigheten är variabel. Både tid och hastighet ställs in digitalt. Det är enkelt att ställa in parametrar med den analoga ratten. Värdena visas på den stora tresiffriga displayen.
- Den platta plattformen är användbar för att skaka brickor, tallrikar, lådor och andra behållare. En halkfri matta på plattformens yta håller föremål på plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Platt plattform |
| För användning med (applikation) | Skaka brickor, tallrikar, lådor och andra behållare. |
| För användning med (utrustning) | Orbit™ 1900 Digital Heavy Duty Shaker |
| Inkluderar | Halkfri matta |