Läs mer
Grant Instruments™ Platt plattform med halkfri matta för PSU20i
Passar lågprofilbehållare som petriskålar. Grant Instruments™ Platt plattform med halkfri matta inkluderar svarta gummikuddar som ger en halkfri yta för fartyg på plattformen.
Brand: Grant Instruments™ PP-20
1838.46 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För användning med PSU 10i Orbital Shaking Platform
- Rymmer lågprofilkärl som petriskålar
- Svarta gummikuddar ger en halkfri yta för fartyg på plattformen.
Specifikationer
Gummi | |
Platt plattform | |
Platt plattform |
480 x 380 mm | |
PSU-20i |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Grant Instruments™ Platt plattform med halkfri matta för PSU20i >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering