Läs mer
Grant Instruments™ Platt plattformstorn i flera nivåer med halkfri matta för PSU20i
Beskrivning:
2-nivå
3-nivå
4-nivå
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med PSU 20i Orbital Shaking Platform
- 2, 3 eller 4 nivåer
- Svarta gummikuddar ger en halkfri yta för fartyg på plattformen.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Gummi |
| Mått (L x B) | 480 x 380 mm |
| Beskrivning | 2-nivå |
| För användning med (utrustning) | PSU-20i |
| Antal hyllor | 2-nivå |