Läs mer
Grant Instruments™ Platt plattformstorn i flera nivåer med halkfri matta för PSU20i
Produktkod. p-8014614
Beskrivning:
2-nivå
3-nivå
4-nivå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12914035
Brand: Grant Instruments™ PP202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt shakerplattform med flera nivåer för användning med Grant PSU-20i orbital shaker. Svarta gummikuddar på varje plattform ger en halkfri yta för fartyg på plattformen
  • För användning med PSU 20i Orbital Shaking Platform
  • 2, 3 eller 4 nivåer
  • Svarta gummikuddar ger en halkfri yta för fartyg på plattformen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Gummi
Mått (L x B) 480 x 380 mm
Beskrivning 2-nivå
För användning med (utrustning) PSU-20i
Antal hyllor 2-nivå