Läs mer
Heidolph™ Platt gummimatta för Hei-SHAKE Orbital Core 2000
Handla allt Heidolph Instruments ProdukterBeskrivning
Halkfri, platt gummimatta som ska placeras på den integrerade shakerns plattform och valfritt på den perforerade plattformen 2000, t.ex. för flerskiktsfästet 2000.
Material: EPDM
Egenskaper:
- Hög motståndskraft mot temperaturer upp till 134 °C
- Hög motståndskraft mot syror och alkalier
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Halkfri matta |
| Material | EPDM |
| För användning med (utrustning) | Hei-SHAKE Orbital Core 2000 |