Läs mer
Memmert™ Platt kåpa i rostfritt stål
Produktkod. 17522255 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
WTB11 vattenbad
WTB24 vattenbad
Produktkod. 17522255
Brand: Memmert™ WTB11B48804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt kåpa i rostfritt stål med öppningar och koncentriska ringsatser är designad för användning med en Memmert™ Vattenbad.
  • Tillbehör för vattenbad
  • Rostfritt stål
Specifikationer
För användning med (utrustning) WTB11 vattenbad
Typ Täcka
Inkluderar 3 öppningar (Ø 87 mm) och koncentriska ringsatser
Material Rostfritt stål
Form Plan