Beskrivning
- För användning med Labcon™ 50 ml centrifugrör
- Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polyetenharts |
| Formatera | Säckad |
| För användning med (utrustning) | 50 mL Centrifuge Tubes |