Läs mer
Gilac™ Platt bricka
Beskrivning
- Största och mest anpassningsbara utbudet på marknaden.
- 5 färger.
- 5 volymer.
- Kan användas i ett brett temperaturområde.
- Mått lämpliga för kylskåp.
- Kan användas som:
- avfrostningsbricka tack vare dess breda uppdelningsgaller som skiljer isvattnet från produkten som tinas.
- beredningsbehållare för produkter som droppar ingrediensbricka.
- behållare för att bevara jämförelseprover.
- Jäsnings- och dekanteringsbehållare.
- Häckning och stapling med lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Längd (metrisk) | 437 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Utmatningsbricka |
| Bredd (metrisk) | 285 mm |
| Längd (engelska) | 17,2 tum |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Bredd (engelska) | 11,2 tum |
| Visa mer |