Läs mer
BTX™ Platt Tweezertrode Platina
Produktkod. 15721098
Change view
Autoklaveringsbar:
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
15721098 Får inte autoklaveras Varje
1 options
Produktkod. 15721098 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450524
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Platt Tweezertrode Platinum är en återanvändbar icke-invasiv, pincettliknande elektroder för läkemedels- eller gentillförsel i djurvävnader.
Användningsområden:
  • In vivo applikationer
  • In utero och ex-vivo gentransfektion
  • Eletroporationsterapi
  • Elektrokemoterapi
  • Transdermal läkemedelstillförsel
Kompatibilitet:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Anslut till BTX generatorer som använder Tweezertrode Anslutningskablar (45-0204)
Tweezertrodes kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och steriliseras med 70 % etanol eller etylenoxid.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilitet Icke-steril
Diameter (engelska) 0,04 tum.
Diameter (metrisk) 1 mm